Membranpumper
Leverandør: VACUUBRAND GMBH + CO
20696080 696081 696082 696434 20738000 20731000 20731100 20732000 732001 20732200 20734000 734001 20736000 736001 738001 731001 731002 731102 732002 732202 734002 736002 738002 20721000 721001 721002 20730000 730002 743002 743001 741002
181-1580EA 21500 NOK
181-1580 181-1557 181-0016 181-0045 181-1082 181-1033 181-1034 181-1037 181-1038 181-1039 181-1061 181-1062 181-1065 181-1066 181-1083 181-0160 VACU731002 VACU731102 VACU732002 VACU732202 VACU734002 VACU736002 VACU738002 181-0241 181-0242 181-0243 181-0476 VACU730002 VACU743002 VACU743001 VACU741002
Membranpumper
Pumper Membranpumper
Membranpumper er mekaniske vakuumpumper som fungerer uten olje. De er enkle å betjene, bruker ikke noe vann og genererer verken avfall eller brukt olje. Disse pumpene brukes til avtrekk eller pumping av gasser mellom beholdere i kjemi- eller fysikklaboratorier. De er svært allsidige.
  • Tilgjengelig i aluminiums- eller kjemikalieresistent utgave
  • Stort utvalg av sluttrykk- og pumpekapasiteter, høye pumpekapasiteter, selv ved lavt trykk
  • Vedlikeholdsfri driftsenhet, konstruert for enkelt vedlikehold, det er enkelt å skifte membranen og ventilene
  • Svært stillegående, lite vibrasjon
  • Optimert levetid for membraner og ventiler (vanligvis over 10000 driftstimer)
Aluminiumsutgave
Deler som kommer i kontakt med gasser, er laget av aluminium, FPM, PE, PBT eller lignende. Bruksområder er en rekke vakuumgenererende applikasjoner i laboratoriet og i industrier med ikke aggressive gasser f.eks. vakuumfiltrering, avgassing av vakuumavgassing og vakuumimpregnering.
Eksepsjonelt langvarige FPM-ventiler.
Stort sylinderinntaksvolum med minimalt dødrom sikrer høy inngangseffekt.
Optimert, ekstremt fleksible, doble-membraner FPM med forsterkning i materialet, god driftssikkerhet og lang levetid for membranen.
Tilgjengelige som ett-, to-, tre- eller firetrinnspumper.
Parts that come into contact with media are made from aluminium, FPM, PE or PBT or similar. Broad range of vacuum generating applications in the laboratory and in industry with non-aggressive gases, e.g. vacuum filtration, vacuum stream degassing and vacuum impregnation.
The gases and vapours that are pumped only come into contact with fluorinated plastics, with outstanding chemical resistance properties. Typical applications include, for example, pumping chemically active vapours.
Sertifiseringer: ATEX approval: II 3G IIC T3 X Internal Atm. only (except for ME 4R NT model).
Leveringsinformasjon: Forsendelsenen inkluderer pumpen med bryter, kabel, støpsel og bruksanvisning.