Vakuumpumpesystemer for kjemiske applikasjoner
Leverandør: VACUUBRAND GMBH + CO
20733000 733002 20737000
181-1048EA 41450 NOK
181-1048 181-1049 181-1074
Vakuumpumpesystemer for kjemiske applikasjoner
Pumper Membranpumper
Modellene PC 101 NT og PC 201 NT.
  • Oljefritt vakuum til ~1,5 og ~7 mbar
  • Inkluderer membranpumper med høy kjemikaliebestandighet (delene som kommer i kontakt med medier, er laget av PTFE-forbindelser og lignende)
  • Høy pumpekapasitet inntil sluttrykket nærmer seg, lavt sluttvakuum
  • Høyt løsemiddelutbytte
  • Med analog vakuummeter og manuell kontroll av strømningshastighet
Kostnadseffektive vakuumpumpesystemer med en to- eller tretrinns membranpumpe. Strømningshastigheten kan reguleres manuelt med et manometer, slik at forskyvningen, og dermed også vakuumet, kan justeres på en enkel måte. Kompakt konstruksjon med separator (AK) og isolert utslippskondensator (EK) for allsidighet og mobilitet.
Leveringsinformasjon: Produktet leveres med vakuumpumpeenheten, trykksiden, separatoren, utslippskondensatoren, strømningskontrollen og vakuummeteret.