Vakuumsystem, kjemikalieresistente, LABOXACT®
Leverandør: KNF
SEM820 SEM840 SEM842
189-0025EA 51525 NOK
189-0025 189-0026 189-0027
Vakuumsystem, kjemikalieresistente, LABOXACT®
Pumper Membranpumper
Disse vakuumsystemene passer spesielt for kontroll av prosesser i en rotasjonsfordamper. Den patenterte, lukkede systemoppstillingen gjør det mulig med skånsom destillering og høye utbyttegrader av løsningsmidler, selv med lave kokepunkter.
  • Skånsom destillering takket være et lukket system
  • Pålitelig kontroll av fordampingsprosessen
  • Høyt løsemiddelutbytte
  • Vedlikeholdsfri
  • Miljøvennlig
Leveringsinformasjon: Forsendelsen av vakuumsystemet inkluderer den kjemikaliebestandige vakuumpumpen, en bunnplate, en separator, en kondensator, en finjusteringsventil, en digital vakuummåler, en sikkerhets- og ventilasjonsventil, en strømbryter og en strømkabel.
NB: Strømningshastighet ved atmosfærisk trykk