Vakuumsystem, LABOPORT® SC 820 og SC 840
Leverandør: KNF
SCC820 SCC840
181-3432EA 0 NOK
181-3432 181-3433
Vakuumsystem, LABOPORT® SC 820 og SC 840
Pumper Membranpumper
De modulære SC systemene er utstyrt med en kjemikaliebestandig membranpumpe. Vakuumsystemene kan brukes for en rekke laboratorieoppgaver der det kreves et rent og konstant vakuum. Det finnes et utvalg av vakuumpumper med ulike kapasiteter og ulike modulære systemkomponenter for å passe til enhver laboratorieoppgave.
  • Kjemikaliebestandig og passer derfor til bruk med svært aggressive og korrosive gasser og damper
  • Høy damp- og kondensatbestandighet
  • Kontrollert løsemiddelutbytte ved hjelp av en høytytende kondensator (trykksiden)
  • Partikler fanges i systemet (sugesiden)
  • Automatisk vakuumregulering
Application: Rotary evaporation
Flow rate at atmospheric pressure
The SC systems share all of the above features, but are also equipped with an automatic vacuum regulator.
Leveringsinformasjon: SC-vakuumsystemet består av den kjemikaliebestandige membranvakuumpumpen, en bunnplate, en separator (sugesiden), en kondensator (trykksiden), en vakuumkontroller med kontrollenhet, ledningser og slanger, fullstendig montert.