Tilbehør til rotasjonsfordampere
Leverandør: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
569-00040-00 569-00030-00 569-00020-00
531-0844EA 3550 NOK
531-0844 531-0843 531-1068
Tilbehør til rotasjonsfordampere
Fordampere Rotasjonsfordampere
Damptemperatursensor: Bare for Advantage- og Precision-modeller - Display for damptemperatur.
Vakuumsensor AUTOaccurate: For Precision-modeller med glassartiklene G3 og G6. Sensoren har automatisk vakuumregulering for automatisk destillasjon og blanding av løsningsmidler.
Vakuumtilbehør, vakuumventil: Kreves for alle Hei-VAP-modeller med ventilregulerte pumper.
- Ekstern konstruksjon som er utformet for enkel rengjøring
- Kan kombineres med en Woulff-flaske for én kompakt enhet
Woulff-flaske: Ytterligere løsemiddelutbytte sammen med kondensator for å beskytte vakuumventilen og vakuumpumpen.
- Direktekobling til vakuumpumpen
- Har kobling til vakuumkontroller
For Advantage and Precision models only.