Rotasjonspumper, XS
Leverandør: Vacuubrand
181-1126EA 40325 NOK
181-1126 181-0432 181-0152 181-0582 181-0110 181-1990 181-1649 181-1615 181-1648 181-0109 VACU20697161 181-1579 181-1578 181-0248 VACU20698141 181-0249 181-1614 181-1613 181-1608 181-0082 181-0083 181-0084
Rotasjonspumper, XS
Pumper Rotasjonsspumper
Ettrinns og totrinns rotasjonspumper med innebygde oljepumper og kraftige gassballastenheter for en enestående vanndamptoleranse. Pumpene er kraftige, men kompakte og lette.
  • Høy pumpekapasitet, selv ved lave trykk
  • Høy damptoleranse for vann og løsemidler takket være den store mengden gassballast (opptil 10% av pumpekapasiteten), stillegående drift og svært godt sluttrykk selv med gassballast
  • Vakuumtett oljekrets ved avstengning for å forhindre korrosjon
  • Lange oljeskiftingsintervaller takket være det store, anvendelige oljevolumet
  • Små mål, lav vekt, teleskopisk konstruksjon for enkelt vedlikehold
Leveringsinformasjon: Pumpen er fylt med olje, har bryter, varmebeskyttelse for motor og en 2 meter lang kabel med støpsel, festeanordninger og sentreringsring på sug- og trykksidene, skittsamler og bruksanvisning.