Olje B for rotasjonspumper
Olje B for rotasjonspumper har utmerkede viskositetsegenskaper og lavt damptrykk. Oljens eksepsjonelle kjemikaliebestandighet, stabilitet ved pumping av oksidanter og syreholdige og alkaliske damper og at den tolereres bedre ved kontakt med hud, gjør denne oljen til et bedre valg enn vanlige mineraloljer. Selv etter kontinuerlig drift i flere uker og måneder sikrer oljen at trykket holdes konstant og brukes til priming av alle pumpene i RE/RZ-serien.
Olje K 8 for rotasjonspumper
Olje K 8 for roterende vingepumper er en olje som er spesielt utviklet for ekstraksjon av syredamper. Oljen er svært hygroskopisk, så oljens anvendelighet for vannpumping er begrenset. Den alkaliske korrosjonsbeskyttelsen i denne oljen brukes opp under drift. Det er derfor nødvendig å endre oljen avhengig av typen og mengden damper. Når pumpen er avslått i en lengre tidsperiode, må oljen skiftes.
Silikonolje SI 2
Silikonolje SI 2 er utviklet for bruk når ekstremt god bestandighet er påkrevd. Oljens kjemiske oppbygging gjør at den ikke påvirkes av enkelte aggressive gasser (særlig klor og hydrogenklorid) eller damper fra løsningsmidler. Den er også bestandig mot de fleste syrer og syreløsninger.
Lavt damptrykk, selv ved høye temperaturer
Enestående smørende egenskaper
Lav tilbakestrømming av olje
God slitestyrke og bestandighet mot sprekkdannelser
Svært dårlig oksideringsevne
Silicone oil, SI 2 is designed to be used when extremely high durability is required. Because of its chemical composition, the oil is not affected by certain aggressive gases (particularly chlorine and hydrogen chloride) or solvent-containing vapours. It is also resistant to most acids and acid solutions.