Vakuumaspirasjonssystem, VACUSAFE Comfort og VACUSAFE Comfort Plus
Leverandør: Integra
158320 158300 158310
391-2094EA 22900 NOK
391-2094 181-0271 181-0270
Vakuumaspirasjonssystem, VACUSAFE Comfort og VACUSAFE Comfort Plus
Pumper Vakuum remdrevet pumper
Dette systemet brukes til aspirering, fjerning eller filtrering av biologiske eller kjemiske væsker på en renslig og profesjonell måte. Alle de nødvendige funksjonene for dette er innebygd i dette kompakte systemet. Betjenes med én enkelt knapp og er alltid klart til bruk.
  • Vakumsystemet er alltid klart til bruk og er raskt og enkelt å bruke
  • Bidar til å forhindre kontaminering av laboratoriet og omgivelsene
  • Siste nytt innen pumpeteknologi, ekstra stillegående
  • Pumpen slår seg automatisk av når ønsket vakuum er oppnådd
  • Lett å transportere, uavhengig av vanntilførsels- og avløpssystem
Kontrollert aspirering av væsker fra standard laboratoriebeholdere som kyvetter, reagensrør, mikrobrønner, petriskåler og rulleflasker, for å nevne noen få. Avhending av biologisk eller kjemisk væskeavfall. Filtrering av væsker (medium) ved hjelp av filtersystemer. Kompakt, brukervennlig utforming. Automatisk nivåovervåkning hindrer at flasken renner over. To hydrofobe filtre, et på innsiden av og et på utsiden av pumpeinntaket, beskytter enheten og elektronikken i den mot fuktighet. Med dreiebryter for automatisk vakuumkontroll (300 til 600). Kjemikaliebestandige hurtigkoblinger (PVDF) for slangetilkobling. Inkluderer VACUBOY-håndpumpe og 40 mm adapter i rustfritt stål. Alle delene som kommer i kontakt med væske, for eksempel flasken, lokket, rørene, kontaktene og håndpumpen, er autoklaverbare. Brukervennlig, samtidig bruk av to enheter: to VACUBOY-håndpumper kan kobles til én VACUSAFE-flaske (krever Y-kobling).
Leveringsinformasjon: The supplied system includes one 4 litre PP bottle (2 litre glass bottle for 181-0271) with lid and barbed tubing connections PVDF (quick couplings with Comfort Plus models), fill level sensor (Comfort Plus models only), one tubing set with filter, power supply unit, one VACUBOY hand operator and a 40 mm single-channel, stainless steel adapter. Please contact your local Avantor sales office for full details on accessories including additional VACUBOY hand operator, Y-connectors, etc.