Vakuumsuger, VACUBOY
Leverandør: Integra
155500 155510
612-0683EA 3425 NOK
612-0683 612-0684
Vakuumsuger, VACUBOY
Pumper Vakuum remdrevet pumper
VACUBOY-håndenhet er ideell til aspirasjon og suging av en hvilken som helst væske fra kyvetter, mikrotiterplater, reagensrør, petriskåler, cellekulturflasker, bioreaktorer og andre laboratoriebeholdere på en sikker og kontrollert måte. Den kan brukes sammen med mange forskjellige aspirasjonsadaptere i rustfritt stål, pasteurpipetter og serologiske pipetter og pipettespisser for enormt mange bruksområder. Hver adapter er spesialtilpasset målene til og formen på den tilsvarende glass- eller plastbeholderen. Håndenheten kan kobles til en hvilken som helst eksisterende vakuumkilde i laboratoriet og utgjør dermed et tilskudd til eksisterende utstyr.
  • Svært enkel og tidsbesparende bruk
  • Ergonomisk utforming som reduserer belastningen ved lange, gjentatte aspirasjonsoppgaver
  • Alle delene som kommer i kontakt med væske, er autoklaverbare
  • Kan kobles til en hvilken som helst vakuumkilde (f.eks. vannstrålepumper, eksterne vakuumpumper)
  • Et bredt utvalg av enkanals og flerkanals adaptere er tilgjengelig som tilbehør
VACUBOY-håndenhet-kit:
Grunnenheten med de tekniske funksjonene beskrevet ovenfor, en gummiadapter for pasteurpipetter og en 40 mm lang enkanals adapter i rustfritt stål.
VACUBOY-håndpumpesett:
Inkluderer grunnenheten slik den er beskrevet ovenfor, stativ, gummiadapter for pasteurpipetter, en enkanals og en åttekanals adapter, begge 40 mm lange og i rustfritt stål, en enkanals plastadapter for spisser med eller uten utløser og en åttekanals plastadapter for spisser med utløser.
Includes the basic device as described above, a matching stand, rubber adapter for Pasteur pipettes, one single-channel and one 8-channel adapter, both stainless steel and 40 mm long, one single-channel plastic adapter for tips with or without an ejection mechanism, and one 8-channel plastic adapter for tips with an ejection mechanism.