Vannstrålepumpe i nikkelbelagt messing
Leverandør: USBECK Laborgeräte
5700 5701 5710 5721 5722 5720 5751
181-0116EA 1625 NOK
181-0116 181-0117 181-0118 181-0119 181-0120 USBE5720 USBE5751
Vannstrålepumpe i nikkelbelagt messing
Pumper Vannstrålepumper
Vannstrålepumpe i forniklet messing.
  • Slangeoliv 14 mm med innvendig gjenge og koblingsmutter til 1/2″ R gjenge
  • Med tilbakeslagsventil Mulighet for tilkolbing av vakuumslange med innvendig diameter 8 mm.
  • Stable and solid
  • A side knob allows connection to a vacuum pipe with an interior diameter of 8 mm
  • Available with or without non-return valve
  • Supplied with water connection for pipes with an internal diameter of 14 mm or bolting for connection to a tap
  • Pressure gauge available as an option for all models