Kokebad, SBB Aqua Plus-serien
Leverandør: GRANT INSTRUMENTS
SBBAQUA12PLUS SBBAQUA26PLUS SBBAQUA5PLUS
462-0166EA 16250 NOK
462-0166 462-0170 462-0171
Kokebad, SBB Aqua Plus-serien
Bad Vannbad
Kokebad er designet for kontinuerlig drift med vann over 90 °C. De har en tank i rustfritt stål med et ytterdeksel, og analog innstilling av temperaturen med en dreieskive. Badene har to faste sikkerhetsbrytere for overtemperatur. Disse kan nullstilles av brukeren.
  • Med en energiregulator kan man sørge for jevn koking og redusere damp og spruting
  • Badene har en funksjon som opprettholder væskenivået. Derfor er det ikke nødvendig å overvåke væskenivået eller etterfylle væske
  • Det er montert varmeelement og temperatursensorer i bunnen av tanken, beskyttet av et gitter, noe som gir større bruksrom
  • Robust konstruksjon. Holdbare og korrosjonsbestandige.
Required accessories must be ordered separately, see SUB Aqua Plus baths entry.
Bestillingsinformasjon: Nødvendig tilbehør må bestilles separat, se avsnittet om SUB Aqua Pro-bad.
Leveringsinformasjon: Leveres med polykarbonatlokk, men uten ringer.
NB: ** Required if flat-bottomed flasks are to be placed directly onto the base of the bath and to allow better convection in the bath.