Ristevannbad, SW22 og SW23
Leverandør: JULABO GmbH
9550322 9550323 95503233S3036
462-4102EA 37300 NOK
462-4102 462-4104 JULA95503233S3036
Ristevannbad, SW22 og SW23
Bad Ristevannbad
Fram og tilbake ristevannbad i rustfritt stål som egner seg til uovervåket, kontinuerlig drift. Det lyse LED-multidisplayet, som viser opptil seks temperaturverdier, kan avleses på lang avstand. Den avanserte mikroprosessorteknologien med PID-temperaturstyring hindrer temperaturoverskridelser og sørger for høy temperaturstabilitet. God beskyttelse av følsomme prøver: Det gis et periodisk lydsignal så snart den øvre eller den nedre temperaturgrensen nås. Hvis væskenivået når et definert minimumsnivå, slås enheten helt av, og det gis et kontinuerlig lydsignal.
  • Elektronisk timer for innstilling av driftstiden, 1 min til 9 t 59 min
  • Uttakbart ristebrett
  • RS232-grensesnitt for kommunikasjon med en datamaskin via gratis EasyTemp-programvare
  • Beskyttelse mot tørrgang/sikkerhetstemperatur som er fast angitt til 130 °C
Bestillingsinformasjon: Leveres uten plattform, brett, stativer og lokk. Tilbehør bestilles separat.