Tilbehør til OLS200- og GLS Aqua Plus-ristevannbad
Leverandør: GRANT INSTRUMENTS
SBT14 SBT28
462-8350EA 1375 NOK
462-8350 462-8351
Tilbehør til OLS200- og GLS Aqua Plus-ristevannbad
Bad Ristevannbad
En serie med tilbehør i rustfritt stål til OLS- og GLS Aqua Plus-ristevannbad.
  • Universelt flaskestativ for beholdere med størrelser fra 25 til 1000 ml
  • Brett for reagensrørstativer med plass til fem stativer
  • Reagensrørstativer i forskjellige formater, med perforering for bedre sirkulasjon
  • Perforert brett gjør at ristebadene kan brukes som bad uten røring
  • Skrålokk som leder kondensen ned langs sidene av badet og dermed beskytter beholderne i badet PC-lokk er standard tilbehør med GLS Aqua Plus-modellene
NB: * Skal brukes sammen med den tilhørende skuffen i rustfritt stål.
** Required if flat-bottomed flasks are to be placed directly onto the base of the bath and to allow better convection in the bath.