Ultrapure-vannsystem, Simplicity®
Leverandør: Merck
SIMSV00SZ SIMSV00FR SIMS000UK SIMSV00UK SIMS000BE SIMS000GE SIMS000FR SIMSV00BE SIMSV00SP SIMS000SZ SIMS000EU SIMSV00EU SIMS000IT SIMSV00IT SIMS000SP SIMSV00GE
171-0306EA 54700 NOK
171-0306 171-0765 171-0275 171-0749 171-0762 171-0298 171-0748 171-0764 171-0305 171-0301 171-0297 171-0302 171-0299 171-0304 171-0300 171-0303
Ultrapure-vannsystem, Simplicity®
Vannrensesystemer Rene og ultrarene vannsystemer
Simplicity® bærbart vannrensesystem kan plasseres hvor som helst i laboratoriet. Det krever ingen spesiell montering, ingen tilkobling til vanntilførsel og det produserer ultrarent vann ved behov fra forbehandlet vann (Elix®-system, destillert vann, deionisert vann eller omvendt osmose-vann). Simplicity®-systemet er et økonomisk alternativ for laboratorier som i dag bruker flaskevann. Simplicity® ultrarent vann, som produseres og brukes på bruksstedet, utsettes ikke for den degradering og kontaminering som påvirker flaskevann. Det intuitive grafiske fargedisplayet til Simplicity®-systemet innebærer at brukeren umiddelbart kan se alle systemparametre, inkludert vannkvalitet, beholdernivå og hvorvidt patronen må skiftes ut. Type I ultrarent vann til forskere som krever mindre enn 5 liter per dag.
  • Under pauser i innsamlingen garanteres konstant vannkvalitet ved hjelp av automatisk resirkulasjon
  • Enkel montering: Brukeren trenger bare å koble til en strømforsyning og koble til SimpliPak®-patronen, og deretter fylle den avtakbare beholderen med forbehandlet vann
  • Brukervennlig display
  • Systemet forsynes med vann fra en innebygd beholder som er avtakbar og påfyllbar
  • Vedlikeholdet reduseres til utskiftning av én enkel patron én til to ganger i året, avhengig av den viste motstandsverdien for det ultrarene vannet som produseres. Behandlingsmodulen og filteret kan skiftes ut uten verktøy
Simplicity® UV-systemet har en innebygd UV-lampe med dobbel bølgelengde (185 og 254 nm) for å redusere organiske kontaminanter til <5 ppb, slik at det egner seg for følsomme bruksområder som HPLC-, GC- og TOC-analyser.
Strømforsyning: 100 - 230 V/50 - 60 Hz.
Strømforsyning: 100 - 230 V - 50 - 60 HZ
Bestillingsinformasjon: SimpliPak® bør følge med et Millipak®- eller BioPak®-sluttfilter.
NB: * with BioPak® ultrafiltration cartridge as final polisher.