VWR®, Blokklodd, klasse M1
Leverandør: VWR Collection
611-8298EA 1250 NOK
611-8298 611-8299 611-8300 611-8323 611-8324 611-8325 611-8326 611-8327
VWR®, Blokklodd, klasse M1
Veielodd Kalibreringslodd
Rektangulære lodd av støpejern (tetthet: 7,2 g/cm³).
  • Uutslettelig, unikt ID-nummer garanterer sporbarhet
Colour: Grey.
Conforms to OILM, COFRAC accredited
Sertifiseringer: I samsvar med OILM, COFRAC-godkjent.
Forpakning: Block weights are supplied with cardboard packaging to protect the weights during transportation.