L(-)-Menthol 99.5%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
125401000 125405000 125400050 125400025
ACRO125401000EA 825 NOK
ACRO125401000 ACRO125405000 ACRO125400050 ACRO125400025
L(-)-Menthol 99.5%
L(-)-Menthol
Formel: C₁₀H₂₀O
Kokepunkt: 212 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 41…43 °C
Tetthet: 0,89 g/cm³
Flash punkt: 94 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00062979
CAS-nummer: 2216-51-5
EINECS: 218-690-9
Merck Indeks: 13,05861
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to white Crystals or crystalline needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.4 %
Specific optical rotation -48° to -51° (20°C, 589 nm) (c=10, EtOH)