(+)-Cinchonine, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: Cinchonine, (S)-Quinolin-4-yl((1S,2R,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02506.0025 8.02506.0100
8.02506.0025EA 743 NOK
8.02506.0025 8.02506.0100
(+)-Cinchonine, Sigma-Aldrich®
(+)-Cinchonine
Formel: C₁₉H₂₂N₂O
MW: 294,4 g/mol
Smeltepunkt: 261…264 °C
Tetthet: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064372
CAS-nummer: 118-10-5
EINECS: 204-234-6
Merck Indeks: 13,02308
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 0.25 g/l (20 °C)
Melting Point 258 - 264 °C
Molar Mass 294.40 g/mol
Bulk Density 130 kg/m3
pH 9.0 (0.25 g/l, H2O, 20 °C) (as aqueous solution)