Azomethine H sodium salt, Supelco®
Leverandør: Merck
Synonymer: Sodium hydrogen 4-hydroxy-5-(salicylideneamino)naphthalene-2,7-disulphonate, 8-Hydroxy-1-(salicylideneamino)naphthalene-3,6-disulphonic acid 6-sodium salt, Azomethine H, 8-Hydroxy-1-(salicylideneamino)naphthalene-3,6-disulphonic acid monosodium salt, Azomethine-H monosodium salt
MQ100
1.11962.0010 1.11962.0100
1.11962.0010EA 7300 NOK
1.11962.0010 1.11962.0100
Azomethine H sodium salt, Supelco®
Azomethine H sodium salt
Formel: C₁₇H₁₂NNaO₈S₂
MW: 445.41 g/mol
Smeltepunkt: > 200 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00042050
CAS-nummer: 5941-07-1
EINECS: 227-698-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 445.39 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3