Resazurin sodium salt
Leverandør: Lovibond Tintometer
TINT501800EA 1875 NOK
TINT501800
Resazurin sodium salt
Resazurin sodium salt
Formel: C₁₂H₆NNaO₄
MW: 251,17 g/mol
MDL nummer: MFCD00005036
CAS-nummer: 62758-13-8
EINECS: 263-718-5