Giemsa's stain løsning biological stain
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
295591000 295595000
ACRO295591000EA 380 NOK
ACRO295591000 ACRO295595000
Giemsa's stain løsning biological stain
Giemsa's stain
Tetthet: 0,99 g/cm³
Flash punkt: 15 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00081642
CAS-nummer: 51811-82-6
EINECS: 257-438-2
FN: 1230
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark blue to dark purple Solution
Additional info Giemsa stain powder in MeOH, Glycerol mixture
UV Lambda max 646 to 651 nm (c=0.1, MeOH) Methylene blue