Litmus indicator for titration (pH 5-8), Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
61280-25G 61280-25KG
61280-25GEA 3675 NOK
61280-25G HONC61280-25KG
Litmus indicator for titration (pH 5-8), Fluka™
Litmus
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00131528
CAS-nummer: 1393-92-6
EINECS: 215-739-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Change range (pH 5-8) complying