VWR® Basic, Kitler, SPP
Leverandør: VWR Collection
113-1152EA 1300 NOK
113-1152 113-1151 113-1154 113-1155 113-1153
VWR® Basic, Kitler, SPP
Engangsplagg
VWR® Basic-SPP-kitler lages av sterkt, lett og pustende spunnet polypropylenmateriale (SPP) som beskytter mot smuss, skitt og visse tørre partikler i ufarlige miljøer.
  • Trykknapper på kragen, raglanermer, snapplukking
  • Strikkede mansjetter, ingen lommer
  • Lett og pustende førstebarrierebeskyttelse
Dette plagget er ideelt for mindre kritiske områder eller omkledningsrom. Det er testet og produsert i et ISO-sertifisert anlegg og batchkontrollert og -validert gjennom uavhengig laboratorietesting.