VWR® Basic, Laboratoriefrakker for renrom, SPP, til engangsbruk
Leverandør: VWR Collection
113-1114EA 1200 NOK
113-1114 113-1113 113-1112 113-1111 113-1124 113-1115 113-1116 113-1123 113-1122 113-1121 113-1120 113-1119 113-1118
VWR® Basic, Laboratoriefrakker for renrom, SPP, til engangsbruk
Engangsplagg
VWR® Basic-SPP-laboratoriefrakker er laget av et sterkt, lett og pustende spunnet polypropylenmateriale (SPP) som beskytter mot smuss, skitt og visse tørre partikler i ufarlige miljøer.
  • Avsmalnende krage, innfelte ermer, snapplukking
  • Elastiske eller strikkede mansjetter, ingen lommer eller tre lommer
  • Lett og pustende førstebarrierebeskyttelse
Dette plagget er ideelt for mindre kritiske områder eller omkledningsrom. Det er testet og produsert i et ISO-sertifisert anlegg og batchkontrollert og -validert gjennom uavhengig laboratorietesting.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
lukking type Med trykknapper Med trykknapper
Lommer med lommer uten lommer
Kjønn Unisex Unisex
Antrekksapplikasjoner Cleanroom,Laboratory,Industrial Cleanroom,Laboratory,Industrial
Vekt 45 g/m² 45 g/m²