VWR® Basic, Kjeledresser for renrom, SMS
Leverandør: VWR Collection
113-1097EA 2675 NOK
113-1097 113-1103 113-1102 113-1101 113-1099 113-1096 113-1098 113-1095 113-1094 113-1093 113-1092 113-1091 113-1090
VWR® Basic, Kjeledresser for renrom, SMS
Engangsplagg
Kjeledresser for renrom produseres av et lateksfritt, flerlags spunnet-smelteblåst-spunnet materiale (SMS) som gir høy strekkstyrke, samtidig som det er et materiale som er mykt og behagelig og puster.
  • Avsmalnende krage, innfelte ermer, glidelås, elastiske mansjetter
  • Væske- og partikkelbarriere
  • Lett sprutsikker mot kjemikalier