Ultrasoniske bad, Elmasonic P-serien
Leverandør: ELMA SCHMIDBAUER
1013737 1013735 1013761 1013777 1013804 1013810
142-0051EA 17200 NOK
142-0051 142-0046 142-0047 142-0048 142-0049 142-0050
Ultrasoniske bad, Elmasonic P-serien
Ultralydbad
Den ultrasoniske serien Elmasonic P er ideell for alle bruksområder i analytiske og medisinske laboratorier og industriell produksjon. Det finnes seks størrelser. Disse praktiske enhetene er enkle å bruke og har et godt organisert display som viser alle innstilte og faktiske parametre. En rekke spesialfunksjoner gjør enhetene perfekte til intensive rengjøringsoppgaver. Alle modeller er utstyrt med en mekanisk tidtaker for opptil 15 minutter.
  • Tydelig display
  • Enkel og intuitiv innstilling
  • Strømdrevet ultralyd med høy energitetthet for vanskelige
More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell P 30 H P 70 H P 60 H P 120 H P 180 H P 300 H
Kapasitet 2,75 L 6,9 L 5,75 L 12,75 L 18,0 L 28,0 L
Environmentally Preferable
Frekvens 37 / 80 kHz 37 / 80 kHz 37 / 80 kHz 37 / 80 kHz 37 / 80 kHz 37 / 80 kHz
Varmeeffekt 200 W 600 W 400 W 800 W 800 W 1200 W
Strømforbruk 320/300 W 820 W 580/550 W 1130 W 1130 W 1580 W
Tankmål B×D×H 240×100×137 mm 505×100×137 mm 300×150×151 mm 300×200×240 mm 327×200×300 mm 505×200×300 mm
B×D×H 300×221×179 mm 568×221×179 mm 365×271×186 mm 365×321×278 mm 390×321×340 mm 568×321×340 mm