(1S)-(-)-β-Pinene ≥94.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (-)-Pin-2(10)-ene
P0441-25ML P0441-500ML
TCIAP0441-25MLEA 220 NOK
TCIAP0441-25ML TCIAP0441-500ML
(1S)-(-)-β-Pinene ≥94.0% (by GC)
(1S)-(-)-β-Pinene
Formel: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Kokepunkt: 165°C
Smeltepunkt: –61 °C
Tetthet: 0,9034 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 43°C
MDL nummer: MFCD00063635
CAS-nummer: 18172-67-3
EINECS: 242-060-2
FN: 3295
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,07446
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39690ebc5db711501a0dc659b54f4b6d4f97871c&vid=39690ebc5db711501a0dc659b54f4b6d4f97871c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
Specific rotation [a]20/D -19.0 to -23.0 deg (neat)