4,4'-Dimethoxybenzophenone 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Bis(4-methoxyphenyl)methanone
161740250 161741000
ACRO161740250EA 1075 NOK
ACRO161740250 ACRO161741000
4,4'-Dimethoxybenzophenone 97%
4,4'-Dimethoxybenzophenone
Formel: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242,27 g/mol
Kokepunkt: 180 - 240 °C (13 -rr)
Smeltepunkt: 141…146 °C
Tetthet: 1,259 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008404
CAS-nummer: 90-96-0
EINECS: 202-028-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 146 °C
HPLC ≥96.0 %