CAPS (3-(cyclohexylamino)propanesulphonic acid) 99% for biokjemi
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Cyclohexylaminopropanesulphonic acid
172621000 172620010 172622500
ACRO172621000EA 1350 NOK
ACRO172621000 ACRO172620010 ACRO172622500
CAPS (3-(cyclohexylamino)propanesulphonic acid) 99% for biokjemi
CAPS (3-(cyclohexylamino)propanesulphonic acid)
Formel: C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H
MW: 221,32 g/mol
Smeltepunkt: 324 °C (dec.)
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003837
CAS-nummer: 1135-40-6
EINECS: 214-492-1
Merck Indeks: 13,01773
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
UV at 280 nm A: ≤0.02
Titration with NaOH ≥98.5 % (On dry substance)