VWR® Advanced, Skoovertrekk, sklisikre
Leverandør: VWR Collection
113-1383EA 1100 NOK
113-1383 113-1382 113-1378 113-1377 113-1384
VWR® Advanced, Skoovertrekk, sklisikre
Engangsplagg
VWR® Advanced-SPP-skoovertrekk er laget av et spunnet polypropylenmateriale (SPP) med middels vekt.
  • High coefficient of friction to provide excellent traction
  • Water-resistant
  • Durable fabric with good breathability
  • Significant fluid and particulate barrier
  • Particle shedding: Level II Helmke drum classification
  • Soft, cloth-like fabric
Testet og produsert i et ISO-sertifisert anlegg under strenge prosesskontroller. Batcher er kontrollert og validert gjennom uavhengig laboratorietesting.
Lengde: 394 mm (U*), 432 mm (XL), 470 mm (XXL).