Kulturskåler med fibronektin, Corning® BioCoat™
Leverandør: Corning
354403 354451
734-0111EA 4525 NOK
734-0111 734-0137
Kulturskåler med fibronektin, Corning® BioCoat™
Dyrkningsplater Cellekulturskåler
PS belagt med jevn påføring av humant fibronektin. Fremmer adhesjon, spredning, proliferasjon og differensiering av mange celletyper, særlig fibroblaster og andre celler av mesenkymal opprinnelse.
Fremstilt under strengt kontrollerte forhold og omfattende testet for å sikre jevn produktkvalitet og ytelse.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat ISO 14001 - Bedford