Kulturskåler med kollagen IV, Corning® BioCoat™
Leverandør: Corning
354453 354416
734-0139EA 5275 NOK
734-0139 734-0122
Kulturskåler med kollagen IV, Corning® BioCoat™
Dyrkningsplater Cellekulturskåler
PS belagt med kollagen type IV fra mus. Kollagen IV spiller en rolle ved regulering av cellevekst, -differensiering og -adhesjon samt vevsdannelse.
Fremstilt under strengt kontrollerte forhold og omfattende testet for å sikre jevn produktkvalitet og ytelse.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat ISO 14001 - Bedford