Digitale blokktermostater/kjølere, PCH-1, PCH-2 og PCH-3
Leverandør: GRANT INSTRUMENTS
PCH-1 PCH-3 PCH-2
460-0027EA 12975 NOK
460-0027 444-0931 460-0367
Digitale blokktermostater/kjølere, PCH-1, PCH-2 og PCH-3
Termostatblokker Termostatblokker med kjøling
Grants termostatblokker/kjølere er kompakte, fleksible og enkle i bruk – de er ideelle for hurtig oppvarming og avkjøling av mikrorør samt et svært effektivt verktøy for klargjøring av DNA-prøver for denaturerende elektroforese. Du kan velge mellom to modeller: PCH-1 har en kapasitet på opptil 32 mikrorør i to ulike størrelser (12×1,5 ml og 20×0,5 ml), mens PCH-2 har plass til opptil 20 mikrorør i én størrelse (1,5 ml).
  • Kraftig Peltier-kjøler for rask oppvarming og avkjøling
  • Temperaturstabiliteten er på ± 0,1 °C
  • LCD-skjermen med to