Automatiske byretter, pelletmønster, med mellomstoppekran, Schellbach, uten beholder, BLAUBRAND®
Leverandør: Brand
22761 22762 22763
BRND22761EA 6875 NOK
BRND22761 BRND22762 BRND22763
Automatiske byretter, pelletmønster, med mellomstoppekran, Schellbach, uten beholder, BLAUBRAND®
Byretter
Boro 3.3, klasse AS, DE-M merking.
  • Kalibrert til å levere 'Ex'
  • Schellbach-stripe, ringmerker ved hovedgraderingene
  • Automatisk nullstilling, ventilhane med PTFE-spindel
Sertifiseringer: DIN EN ISO 385
Bestillingsinformasjon: Reservoir bottles must be ordered separately.
Leveringsinformasjon: Supplied with a batch certificate. Burettes are also available on request with an individual certificate, a USP individual certificate or a DAkkS calibration certificate.