Litium, tørr 99+%, granular
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
211440250 211442500
ACRO211440250EA 1700 NOK
ACRO211440250 ACRO211442500
Litium, tørr 99+%, granular
Litium
Formel: Li
MW: 6,94 g/mol
Kokepunkt: 1317 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 180 °C
Tetthet: 0,53 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00134051
CAS-nummer: 7439-93-2
EINECS: 231-102-5
FN: 1415
ADR: 4.3,I
Merck Indeks: 13,05542
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Silver grey Granulate
Assay ≥99.0 %