Litium ≥99.8%, metalltråd (max. 0.03% Na), Ø 3.2 mm (0.125 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
10771.14 10771.49
10771.14EA 3225 NOK
10771.14 10771.49
Litium ≥99.8%, metalltråd (max. 0.03% Na), Ø 3.2 mm (0.125 in)
Litium
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-93-2 Physical Form: ≈5.8m/25g, Pkg in mylar under argon w/oil coating Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 1415 MDL No.: MFCD00134051
Formel: Li
Kokepunkt: 1317 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 179 °C
Tetthet: 0,53 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00134051
CAS-nummer: 7439-93-2
EINECS: 231-102-5
FN: 1415
ADR: 4.3,I
Merck Indeks: 13,05542