Natrium, dry stick
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
370212500 370210010
ACRO370212500EA 2250 NOK
ACRO370212500 ACRO370210010
Natrium, dry stick
Sodium
Formel: Na
MW: 22,99 g/mol
Kokepunkt: 883 °C
Smeltepunkt: 98 °C
Tetthet: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00085307
CAS-nummer: 7440-23-5
EINECS: 231-132-9
FN: 1428
ADR: 4.3,I
Merck Indeks: 13,08641
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light grey or silver white Sticks
Calcium (Ca) ≤400 ppm
Potassium (K) ≤300 ppm
Sodium (Na) ≥99.8 %