Natrium 99.8%, oiled sticks, wrapped in aluminium foil
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
390121000 390122500 390120010
ACRO390121000EA 535 NOK
ACRO390121000 ACRO390122500 ACRO390120010
Natrium 99.8%, oiled sticks, wrapped in aluminium foil
Sodium
Formel: Na
MW: 22,99 g/mol
Kokepunkt: 883 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 98 °C
Tetthet: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00085307
CAS-nummer: 7440-23-5
EINECS: 231-132-9
FN: 1428
ADR: 4.3,I
Merck Indeks: 13,08641
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Grey Sticks
Calcium (Ca) ≤400 ppm
Potassium (K) ≤300 ppm
Sodium (Na) ≥99.75 %