Natrium, paraffin protect rods for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22284.0250 8.22284.1000 8.22284.0100
8.22284.0250EA 1260 NOK
8.22284.0250 8.22284.1000 8.22284.0100
Natrium, paraffin protect rods for syntese, Sigma-Aldrich®
Sodium
Sodium rods (protective liquid: paraffin oil)
Formel: Na
MW: 22.99 g/mol
Kokepunkt: 889 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 97.8
Tetthet: 0.97 g/cm3 (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00085307
CAS-nummer: 7440-23-5
EINECS: 231-132-9
FN: 1428
ADR: 4.3 I
Merck Indeks: 13,08641
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Content at Na ≥ 99.0 %