Kalsium 99%, pieces
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
201185000 201180025 201180050
ACRO201185000EA 3175 NOK
ACRO201185000 ACRO201180025 ACRO201180050
Kalsium 99%, pieces
Kalsium
Formel: Ca
MW: 40,08 g/mol
Kokepunkt: 1484 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 845 °C
Tetthet: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00085314
CAS-nummer: 7440-70-2
EINECS: 231-179-5
FN: 1401
ADR: 4.3,II
Merck Indeks: 13,01644
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Grey Metallic pieces
Assay ≥98.5 %