Kammerobjektglass med poly-D-lysin, Corning® BioCoat™
Leverandør: Corning
354577 354632
734-0220EA 9525 NOK
734-0220 734-0243
Kammerobjektglass med poly-D-lysin, Corning® BioCoat™
Objektglass Objektglass med kammer
CultureSlide-glass med jevn påføring av poly-D-lysin.
  • Objektglass
  • Polystyrenlokk, -beholder Verktøy for enkel fjerning