Bly ≥99.9% (metals basis), metalltråd, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
44016.G6 44016.H2
44016.G6EA 2475 NOK
44016.G6 44016.H2
Bly ≥99.9% (metals basis), metalltråd, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Bly
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈35.6g/m Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formel: Pb
MW: 207,2 g/mol
Kokepunkt: 1740 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 327 °C
Tetthet: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00134050
CAS-nummer: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Indeks: 12,05410