Selen 99+%, pulver
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
419271000 419275000
ACRO419271000EA 1775 NOK
ACRO419271000 ACRO419275000
Selen 99+%, pulver
Selenium
Formel: Se
MW: 78,96 g/mol
Kokepunkt: ∼685 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 217 °C
Tetthet: 4,81 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00134090
CAS-nummer: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
FN: 3283
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 12,08572
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark grey to black Powder
Assay ≥99.0 %
Residue after ignition ≤0.5 %
Copper (Cu) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤500 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Sulfur (S) ≤500 ppm