Selen, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07714.0050 1.07714.0250 1.07714.1000
1.07714.0050EA 1500 NOK
1.07714.0050 1.07714.0250 1.07714.1000
Selen, Supelco®
Selenium
Formel: Se
MW: 78,96 g/mol
Kokepunkt: ∼685 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 217 °C
Tetthet: 4,28 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00134090
CAS-nummer: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
FN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 12,08572
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 217 °C
Molar Mass 78.96 g/mol
Bulk Density 1270 kg/m3
Boiling Point 685 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.001 hPa (20 °C)