Brom ≥99%, Extra Pure, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01945.1000EA 5050 NOK
1.01945.1000
Brom ≥99%, Extra Pure, Supelco®
Bromine
Formel: Br₂
MW: 159,81 g/mol
Kokepunkt: 58,7 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –7,2 °C
Tetthet: 3,12 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010896
CAS-nummer: 7726-95-6
EINECS: 231-778-1
FN: 1744
ADR: 8 (6.1),I
Merck Indeks: 13,01378
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (iodometric) ≥ 99 %
Identity passes test
Iodine (I) ≤ 0.002 %
Organic bromine compounds passes test
Non volatile matter ≤ 0.02 %