Jod, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Danger
1118.0100EA 0 NOK
1118.0100 1118.0250 1118.1000
Jod, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Jod
Formel: I₂
MW: 253,81 g/mol
Kokepunkt: 184,3 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 114 °C
Tetthet: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011355
CAS-nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
FN: 3495
ADR: 8,III
Merck Indeks: 13,05036
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Exceeds ACS Specifications
Assay min. 99.8 %
Chloride and Bromine (as Cl) max. 0.003 %
Non-volatile Matter max. 0.01 %