Jod ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. analytisk reagens, sublimert, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04761.0100 1.04761.0500
1.04761.0100EA 441 NOK
1.04761.0100 1.04761.0500
Jod ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. analytisk reagens, sublimert, Supelco®
Jod
Certistain-fargestoffer for mikroskopi er testet for kjemisk sammensetning og spesielt for funksjonell bruk i henhold til strenge spesifikasjoner.
  • Fargestoffene gir konsekvente fargeresultater.
Formel: I₂
MW: 253,81 g/mol
Kokepunkt: 184,3 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 114 °C
Tetthet: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011355
CAS-nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
FN: 3495
ADR: 8 (6.1),III
Merck Indeks: 13,05036
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 0.3 g/l (20 °C)
Melting Point 114 °C
Molar Mass 253.8 g/mol
Bulk Density 2100 kg/m3
Boiling Point 185 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.41 hPa (25 °C)
Density 4.93 g/cm3 (20 °C)
pH 5.4 (H2O) (saturated solution)
Viscosity Kinematic 0.57 mm2/s (116 °C) liquid