Jod ≥99%, GPR RECTAPUR®, resublimed
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
24755.181EA 1450 NOK
24755.181 24755.294
Jod ≥99%, GPR RECTAPUR®, resublimed
Jod
Formel: I₂
MW: 253.81 g/mol
Kokepunkt: 184.3 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 114
Tetthet: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011355
CAS-nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
FN: 3495
ADR: 8 (6.1) III
REACH: 01-2119485285-30
Merck Indeks: 13,05036
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99 %
Non-volatile residue Max. 0.05 %
Cl + Br (as Cl) Max. 0.025 %