Jod 99.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisk reagens, resublimert
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
24757.187EA 1200 NOK
24757.187 24757.234 24757.291
Jod 99.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisk reagens, resublimert
Jod
Formel: I₂
MW: 253,81 g/mol
Kokepunkt: 184,3 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 114 °C
Tetthet: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011355
CAS-nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
FN: 3495
ADR: 8 (6.1),III
REACH: 01-2119485285-30
Merck Indeks: 13,05036
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 99.5 - 100.5 %
Identification A Passes test Ph.Eur.
Identification B Passes test Ph.Eur.
Insoluble substances Passes test
Non-volatile residue Max. 0.02 %
Cl + Br (as Cl) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test