Kobber 99%, pulver max 106 µm (-140 mesh)
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
196570250 196575000 196570025
ACRO196570250EA 400 NOK
ACRO196570250 ACRO196575000 ACRO196570025
Kobber 99%, pulver max 106 µm (-140 mesh)
Kobber
Formel: Cu
MW: 63,55 g/mol
Kokepunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1083 °C
Tetthet: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010965
CAS-nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
FN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Indeks: 13,02545
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Red to red-brown Powder
Assay ≥98.5 % (Cu)
Particle size (Maximum) 106 µm
Apparent density 1.35 g/ml
Average particle size 25 µm