Kobber 99+%, ringer
Leverandør: Thermo Scientific
317912500 317910010
ACRO317912500EA 885 NOK
ACRO317912500 ACRO317910010
Kobber 99+%, ringer
Kobber
Formel: Cu
MW: 63,55 g/mol
Kokepunkt: 2595 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 1083 °C
Tetthet: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010965
CAS-nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Indeks: 13,02545
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Metallic turnings
Total trace metal impurities ≤1.0 %